Přeskočit na
69839-M
T4 DNA Ligase - Novagen
Qualified under the most stringent cloning conditions
Synonyma:
DNA Ligation
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 units
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 290,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106310
Storage temp.:
−20°C
2 290,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−20°C
General description
T4 DNA Ligase catalyzes the formation of phosphodiester bonds between 3′-hydroxyl and 5′-phosphate groups of adjacent DNA and RNA nucleotides in blunt-end or cohesive-end configurations. The enzyme joins RNA and DNA strands only in duplex molecules and does not join single-stranded nucleic acids. Novagen T4 DNA Ligase is rigorously tested in a blue-white cloning assay under conditions that maximize exposure of DNA ends to any contaminating nucleases. The enzyme is qualified for any ligation or cloning application.
Other Notes
4 Weiss units/µl; one Weiss unit is defined as the amount of enzyme required to catalyze the exchange of 1 nmole of ³²P from pyrophosphate into ATP as Norit®-absorbable material in 20 minutes at 37°C. 0.01 Weiss unit is the amount of enzyme required to ligate > 95% of 1 µg bacteriophage λ Hind III fragments at 16°C in 20 minutes.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Nástroje pro přípravu plazmidů, in vitro transkripci, purifikaci mRNA a formulaci LNP při vývoji vakcín a terapií založených na mRNA.
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
69839-304055977258820