Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 6 060,00 Kč | |
| 5 mg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 23 000,00 Kč | |
| 10 mg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 31 100,00 Kč | |
| 100 mg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 55 900,00 Kč | |
| 200 mg | Očekávané datum odeslání28. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 126 100,00 Kč | |
| 50 mg | Očekávané datum odeslání08. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 155 400,00 Kč |
O této položce
6 060,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Název produktu
Y-27632-CAS 331752-47-7-Calbiochem, Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C1CCC(CC1)C(=O)Nc2ccncc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
InChI key
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
p160 Rho-associated protein kinases (ROCK)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 688000-1MG | 07790788052362 |
| 688000-100MG | 04055977225402 |
| 688000-50MG | 04055977225440 |
| 688000-200MG | 04055977225419 |
| 688000-5MG | 07790788052379 |
| 688000-10MG | 04055977225396 |