Přeskočit na
64-201BP
Visualizer Western Blot Detection Kit, mouse
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 300,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
42029053
23 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
species reactivity
all
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
Application
For use on immunoblots.
Packaging
Kit capacity: 50 mini-gel-sized blots for 2500cm2 of membrane
Analysis Note
The reagents in this kit have been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays
Other Notes
Goat Anti-Mouse IgG, HRP conjugate Visualizer Detection Reagent B Visualizer Detection Reagent A
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
64-201BP04053252407376