Přeskočit na
5.89583
Dibutyl ether
anhydrous, 99.3%
Synonyma:
Butyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 110,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 150,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 370,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)3]2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1732752
MDL number:
Assay:
99.3%
Grade:
anhydrous
Bp:
142-143 °C (lit.)
Vapor pressure:
4.8 mmHg ( 20 °C)
2 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.48 (vs air)
vapor pressure
4.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.3%
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
density
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.418738.015538.14278
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
99.3%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
solubility
12 g/L
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
expl. lim.
8.5 %
expl. lim.
1.23-7.7 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup