Přeskočit na
567706
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord
Contains primarily nervonic and stearic acids.
Synonyma:
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord, N-Acyl-sphingosine-1-phosphorylcholine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Zkontrolujte dostupnost v košíku
5 610,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C41H83N2O6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
731.08
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
5 610,00 Kč
Zkontrolujte dostupnost v košíku
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8746
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, acetic acid: 5 mg/mL, chloroform: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](NC=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
InChI key
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
General description
Contains primarily nervonic and stearic acids. Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Contains primarily stearic and nervonic acids. Generates ceramide, a second messenger via the action of sphingomyelinase. Zwitterionic at pH 7.0.
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Tonetti, M., et al. 1998. Biochimie 80, 923.
Naundorf, A. and Klaffke, W. 1996. Carbohydr. Res. 285, 141.
Slife, C.W., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 10371.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
567726110145345736
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
567706-100MG04055977190809