Přeskočit na
557303
Rifampicin
≥97% (HPLC), powder (or crystals), RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Synonyma:
Rifampicin, Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 830,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C43H58N4O12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
822.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
~97-102% (by Assay)
Form:
powder (or crystals)
Storage condition:
OK to freeze
2 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
Quality Segment
assay
~97-102% (by Assay)
form
powder (or crystals)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
red-brown
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI key
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
General description
Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent bacterial RNA polymerase by forming an inactive complex with RNA polymerase. Does not affect mammalian RNA polymerase. Inhibits transcription by preventing the initial transcription complex from entering the elongation mode.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Other Notes
Jin, D.J. and Turnbough, Jr., C.L. 1994. J. Mol. Biol. 236, 72.
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
R7382R35011604009
Rifampin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604009
Rifampin
assay
~97-102% (by Assay)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder (or crystals)
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rifampicin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
557303-5GM07790788051488
557303-1GM04055977267907