Přeskočit na
5.42765
Enrichment Sample Homogenizer (ESH)
sample homogenizer, suitable for sample preparation
Synonyma:
Sample mixer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 unit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
136 400,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41101504
136 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
storage temp.
2-30°C
General description
Homogenize food samples with confidence prior to microbiological and molecular analysis with the easy-to-use Enrichment Sample Homogenizer (ESH). The ESH instrument is used for the preparation of solid samples before analysis. The ESH instrument does not damage potential pathogenic bacteria contained in the sample and does not require sterilization. This reliable and powerful Homogenizer enables rapid and efficient sample homogenization with quiet operation. The Multi-function digital display/control panel, Adjustable blending speed (4, 6, 8, and 10 strokes) and Variable time (1 second to 1 hour or open running/countdown) allow users to adapt to any sample type. This instrument weighs approximately 16 kilograms.
Application
The Enrichment Sample Homogenizer is used for automatic homogenization of food enrichment samples with massaging paddles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BMSD2400REUKBMSD2400REBMSD2400R
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
542765000104054839238826