Přeskočit na
5370
L-Proline
Synonyma:
L-Proline, Pro
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Očekávané datum odeslání27. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 390,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
3 390,00 Kč
Očekávané datum odeslání27. dubna 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR13321.0743493693
L-Proline
Millipore
5370
L-Proline
L-Proline Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1332
L-Proline
L-Proline for biochemistry
Millipore
1.07434
L-Proline
L-Proline certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Proline
form
powder, solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
1500 g/L
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Proline
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
5370-100GM07790788051242
Questions
  1. is it heat stable? i want to add it in PDA medium before autoclaving. so if its not heat stable, i use other methods of sterilization fot it
    1 answer
    1. Solutions of this product are stable to autoclaving. Of the twenty standard amino acids (which includes L-Proline), the only one that is not autoclavable in standard practice is L-Glutamine.