Přeskočit na
5.32910
TrxR Inhibitor, D9
Synonyma:
TrxR Inhibitor, D9, Thioredoxin inhibitor, D9
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Očekávané datum odeslání11. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
4 660,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H20AuOPS
Molekulová hmotnost:
596.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
4 660,00 Kč
Očekávané datum odeslání11. června 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
A cell permeable, highly stable phosphinyl gold (I) acetylide complex that acts as a highly potent inhibitor of thioredoxin reductase (TrxR; EC50 = 2.8 nM). Acts by blocking the redox-active selenenylsulfide motif of TrxR in an irreversible manner. Displays high selectivity over glutathione reductase (EC50 >1000 nM). Selectively reduces the viability and proliferation of MCF-7 and HT-29 cancer cells (IC50 = 30 and 100 nM, respectively) without affecting normal cells. Suppresses the growth of MCF-7 xenografts in BALB/c nude mice (5 mg/kg; i.v.,given on alternate days for 15 days).
TrxR Inhibitor, D9, is a cell permeable, highly stable phosphinyl gold (I) acetylide complex that acts as a highly potent inhibitor of thioredoxin reductase (TrxR; EC₅₀ = 2.8 nM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
TrxR
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Zhang, D., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 8132.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5.383415.096635.30341
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
color
white
color
off-white
color
white
color
yellow
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
532910000104055977281941