Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 23.6 L | Očekávané datum odeslání12. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 12 300,00 Kč | |
| 200 L |
O této položce
12 300,00 Kč
Očekávané datum odeslání12. května 2026podrobné informace
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
form
liquid
density
0.957 g/cm3 at 20 °C
application(s)
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| application(s) parenterals | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) parenterals |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| density 0.957 g/cm3 at 20 °C | density 1.053 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 4809059023 | 04054839236143 |
| 4809059200 | 04027269140519 |
| 4809059950 | 04027269144562 |