Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Očekávané datum odeslání25. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 5 030,00 Kč |
O této položce
5 030,00 Kč
Očekávané datum odeslání25. května 2026podrobné informace
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Other Notes
Apsel, B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 691.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 475988-5MG | 04055977184396 |