Přeskočit na
442611-M
Magnesium Chloride, Hexahydrate, Molecular Biology Grade
Synonyma:
Magnesium chloride hexahydrate, MgCl2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 g
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 270,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
MgCl2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.30
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥99% (complexometric)
Grade:
Molecular Biology
Form:
crystalline solid
Solubility:
water: 20 mg/mL
2 270,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5662
assay
≥99% (complexometric)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 20 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Has an optimal pH of 5.0-6.5.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
442615-M1.01872930970
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
crystalline, solid
form
powder, crystals or chunks
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
water: 1.5 g/mL
solubility
-
solubility
acetone: slightly soluble, alcohols: slightly soluble, water: soluble (highly soluble)
assay
≥99% (complexometric)
assay
-
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
heavy metals: <0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c