This product has an average molecular weight of ~1000 kDa.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Očekávané datum odeslání05. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 14 600,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.79
UNSPSC Code:
12352201
14 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání05. května 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
≥95% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
orange
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Fluorescently-labeled hyaluronic acid containing approximately 5 mole-percent of coupled dye. Useful for binding and localization studies.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Asari, A., et al. 1998. Arch. Histol. Cytol. 61, 125.
Cantor, J.O., et al. 1997. Exp. Lung Res. 23, 229.
Cantor, J.O., et al. 1997. Exp. Lung Res. 23, 229.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| color orange | color orange | color - | color - |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility H2O: soluble 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 385906-10MG | 07790788049768 |
-
What is the moelcular wieght of the fluorescin labelled HA