Přeskočit na
346299
D(+)Glucosamine, Hydrochloride
Synonyma:
D(+)Glucosamine, Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose, Chitosamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 170,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13NO5 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
179.17 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
2 170,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99% (by Assay)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].NC(C(O)C(O)C(O)CO)C=O.[H+]
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G1514G4875A4106
assay
≥99% (by Assay)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white
color
beige
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Bong Han Lee et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(3) (2021-02-13)
Non-invasive temperature sensing is necessary to analyze biological processes occurring in the human body, including cellular enzyme activity, protein expression, and ion regulation. To probe temperature-sensitive processes at the nanoscale, novel luminescence nanothermometers are developed based on graphene quantum dots
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
346299-100GM04055977213973
Questions
  1. What is the origin (source) for this glucosamine? Is it xeno-free?
    1 answer
    1. While the source of this material may change in the future, currently, this product is derived from crab and/or shrimp shells.