Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Zkontrolujte dostupnost v košíku | 3 980,00 Kč |
O této položce
3 980,00 Kč
Název produktu
Ezrin Inhibitor, NSC668394, The Ezrin Inhibitor, NSC668394 controls the biological activity of Ezrin.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, red-orange
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(NCCC2=CC(Br)=C(O)C(Br)=C2)C(C3=C1C=CC=N3)=O
InChI key
OHPHDPYJEHZGDE-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (1H-NMR) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, red-orange | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 341216-10MG | 04055977215489 |