Přeskočit na
324890
E-64 Protease Inhibitor
The E-64 Protease Inhibitor, also referenced under CAS 66701-25-5, controls the biological activity of E-64 Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyma:
E-64 Protease Inhibitor, (2 R,3 R)-3-(( S)-1-(4-Guanidinobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-ylcarbamoyl)oxirane-2-carboxylic acid, trans-Epoxysuccinyl-L-​leucylamido(4-​guanidino)​butane, L- trans-​3-​Carboxyoxira, (2R,3R)-3-((S)-1-(4-Guanidinobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-ylcarbamoyl)oxirane-2-carboxylic acid, trans-Epoxysuccinyl-L-​leucylamido(4-​guanidino)​butane, L-trans-​3-​Carboxyoxiran-R
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mg
Zkontrolujte dostupnost v košíku
1 430,00 Kč
5 mg
Zkontrolujte dostupnost v košíku
6 200,00 Kč
25 mg
Zkontrolujte dostupnost v košíku
23 300,00 Kč
100 mg
Očekávané datum odeslání28. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
68 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H27N5O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
357.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
1 430,00 Kč
Zkontrolujte dostupnost v košíku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
RTECS - RR0390000
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 20 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCCCN\C(=N/[H])\N)C(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(=O)O
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI key
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
General description
Irreversible inhibitor of cysteine proteases. Interacts with the Sn subsites of proteases. Has no action on cysteine residues in other proteins. Inhibits activation-induced programmed cell death and restores defective immune responses in HIV+ donors. Specific active site titrant.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
cysteine proteases
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Other Notes
Matsumoto, K., et al. 1999. Biopolymers51, 99.
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med. 178, 1693.
Barrett, A.J. 1982. Biochem. J.201, 189.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E3132330005SML3284
E-64 protease inhibitor
Sigma-Aldrich
E3132
E-64
EST A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases.
Sigma-Aldrich
330005
EST
MS1943 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3284
MS1943
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 20 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
324890-25MG04055977196160
324890-1MG04055977196146
324890-5MG04055977196177
324890-100MG04055977196153