Přeskočit na
324351
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
Synonyma:
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside, Dodecylglucoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Očekávané datum odeslání22. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
7 890,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
7 890,00 Kč
Očekávané datum odeslání22. dubna 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
CMC
130 μM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
General description
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. CMC: 130 μM.
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
This detergent is not soluble above the CMC (130 µM or 0.45 mg/ml).
Other Notes
Deber, C.M., and Hsu, L.C. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.134, 731.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
324374324355252718
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
CMC
130 μM
CMC
300 μM
CMC
100-600 μM
CMC
1.6 mM
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
324351-1GM04055977216394