Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Očekávané datum odeslání06. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 3 580,00 Kč | |
| 1 mg | Očekávané datum odeslání06. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 10 300,00 Kč | |
Očekávané datum odeslání11. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 468 800,00 Kč |
O této položce
3 580,00 Kč
Očekávané datum odeslání06. května 2026podrobné informace
Název produktu
Caspase-3 Inhibitor II, The Caspase-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 210344-95-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Level
assay
≥90% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to slightly brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)CC(=O)OC)CCC(=O)OC)C(C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
InChI key
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Preparation Note
Other Notes
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 234, 641.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 264155-1MG | 04055977198447 |
| 264155-5UNMG | 04055977198461 |
| 264155-250UG | 04055977198454 |