Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Očekávané datum odeslání20. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 5 310,00 Kč |
O této položce
5 310,00 Kč
Očekávané datum odeslání20. května 2026podrobné informace
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Preparation Note
Other Notes
Ueno, T., et al. 2009. Autophagy5, 878.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 219502-1MG | 04055977218039 |