Přeskočit na
208735
Calmodulin Inhibitory Peptide
The Calmodulin Inhibitory Peptide controls the biological activity of Calmodulin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyma:
Calmodulin Inhibitory Peptide, MLCK Peptide, MLCKP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 μg
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
4 120,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C91H156N36O20
Molekulová hmotnost:
2074.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
4 120,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A 17-residue peptide based on the calmodulin-binding domain of myosin light chain kinase (MLCK). Binds to calmodulin with high affinity (Kd = 6 pM). Inhibits calmodulin activation of MLCK-catalyzed phosphorylation of smooth muscle regulatory light chain(MLC).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Kd = 6 pM in binding to calmodulin
Primary Target
Calmodulin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Physical form
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Arg-Arg-Lys-Trp-Gln-Lys-Thr-Gly-His-Ala-Val-Arg-Ala-Ile-Gly-Arg-Leu-NH₂
Torok,K., et al. 1998. Biochemistry 37, 6188.
Török, K., and Trentham, D.R. 1994. Biochemistry33, 12807.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
208921475981208902
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
1% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
208735-500UG04055977202779