Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Očekávané datum odeslání20. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 6 720,00 Kč |
O této položce
6 720,00 Kč
Očekávané datum odeslání20. dubna 2026podrobné informace
Název produktu
CA-074 Me, CA-074 Me, CAS 147859-80-1, is a cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
cathepsin B
Preparation Note
Other Notes
Authier, F., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33723.
Hill, P.A., et al. 1994. J. Cell Biochem. 56, 118.
Buttle, D.J., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys. 299, 377.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 205531-1MG | 07790788048433 |