Přeskočit na
18-152
Streptavidin, HRP conjugate
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
Synonyma:
detection reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mg
Zkontrolujte dostupnost v košíku
6 920,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
6 920,00 Kč
Zkontrolujte dostupnost v košíku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
Streptavidin, horseradish peroxidase (HRP) conjugate has been used in:
  • cell-based enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • sandwich ELISA
  • microneutralization assay
Biochem/physiol Actions
Streptavidin antibody, covalently bound to horseradish peroxidase (HRP) is used in enzyme-linked detection methods. The conjugated enzyme catalyzes the breakdown of certain substrates, leading to signal generation.
Physical form
0.05M HEPES, 0.1M Na2SO4, pH6.8, preservative.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
18-160WBULP-100MLWBULP-20ML
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptavidin, HRP conjugate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
18-15204053252516054