Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Očekávané datum odeslání20. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 10 500,00 Kč |
O této položce
10 500,00 Kč
Očekávané datum odeslání20. května 2026podrobné informace
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Hasse, R., et al. 1998. Electrophoresis 9, 569.
Catapano, A.L., et al. 1978. J. Lipid Res. 19, 1047.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-GE) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 178461-100UG | 04055977222524 |