Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 41 100,00 Kč |
O této položce
41 100,00 Kč
Název produktu
Colorimeter Move 100,
technique(s)
photometry: suitable
Quality Segment
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
storage temp.
15-25°C
General description
Pre-programmed for over 100 parameters using our high quality Spectroquant® Test Kits this compact and portable colorimeter covers every important parameter for water analysis in one single instrument. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) active air sampling: suitable |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100 | compatibility for use with Spectroquant® Move DC | compatibility for use with Spectroquant® Move 100 | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level EQ3 |
microbialanalysis | microbialanalysis | - | - |
Skladovací třída
Protokoly
Spektrofotometrické stanovení bromu pomocí dipropyl-p-fenylendiaminu (DPD) v pitné vodě, vodě z bazénů, odpadních vodách a dezinfekčních roztocích v rozmezí 0,020 - 10,00 mg/l.
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Sortimentní položky
Seznamte se s kontrolou dezinfekce a s výběrem správného dezinfekčního prostředku z různých dostupných metod a přístrojů založených na fotometrii a reflektometrii.
Související obsah
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.
Seznamte se s přípravou vzorků a fotometrickým stanovením neiontových povrchově aktivních látek v oplachových roztocích Extran® (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) pomocí testovacích souprav Spectroquant® a spektrofotometrů.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1736320001 | 04027269561635 |