Přeskočit na
1.46765
Slanetz & Bartley Enterococcus Agar
ReadyPlate, diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for Enterococcus spp.
Synonyma:
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 ea
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
1 300,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
ISO 7899
sterility
sterile
product line
ReadyPlate
form
plate
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
General description
Application: Detection and enumeration of intestinal enterococci in water, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.467661.467661.46766
form
plate (ready-to-use)
form
-
form
-
form
-
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
agency
ISO 7899
agency
according to ISO 7899
agency
according to ISO 7899
agency
according to ISO 7899
packaging
box of 20 plates
packaging
box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
packaging
box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
packaging
box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
application(s)
filtration, food and beverages
microbiology
application(s)
filtration, food and beverages
microbiology
application(s)
filtration, food and beverages
microbiology
application(s)
filtration, food and beverages
microbiology
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
146765002004054839166181