Přeskočit na
1.46763
Plate Count Agar
ReadyPlate, diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for aerobic bacteria
Synonyma:
Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, PCA, Standard Methods Agar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 ea
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 200,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
1 200,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
ISO
Quality Level
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total count)
General description
Application: Determination of total count of aerobic bacteria, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, Standard Methods Agar, PCA
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plate Count Agar
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
146763002004054839166082