Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Očekávané datum odeslání08. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 3 270,00 Kč | |
| 5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 620,00 Kč | |
| 12 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 700,00 Kč | |
| 25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 39 700,00 Kč | |
| 50 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 79 200,00 Kč |
O této položce
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
410 °C
impurities
low in endotoxins
pH
5.0-6.5 (120 °C, 182 g/L)
bp
290-295 °C/4.67 hPa
mp
166-169 °C, 167-170 °C (lit.)
solubility
213 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP |
| form solid | form fine powder | form fine powder | form fine powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| solubility 213 g/L | solubility 213 g/L | solubility - | solubility 213 g/L |
| bp 290-295 °C/4.67 hPa | bp 290-295 °C/4 hPa | bp 290-295 °C/4 hPa | bp 290-295 °C/4 hPa |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1371621000 | 04065270028563 |
| 1371629051 | 04065270031150 |
| 1371625000 | 04065270030900 |
| 1371629013 | 04065270031020 |
| 1371629025 | 04065270031143 |