Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | |||
| 5 kg | |||
| 12 kg | |||
| 25 kg | |||
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 26 900,00 Kč |
O této položce
Tuto položku nemůže nakupovat uživatel, který je přihlášen jako host. Potřebujete-li další informace, obraťte se na nás prostřednictvím +420 225 296 100nebo
.Quality Level
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
description
suitable for the biopharmaceutical production
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
form
pellets, solid
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: 1090 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%, chloride (Cl-): ≤0.015%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, silicate (as SiO2): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.010%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0003%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0010%, Hg: ≤0.00001%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.002%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.00005%, Zn: ≤0.0025%, heavy metals (as Ag): ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency - | agency suitable for SM 4500 - NH3 | agency - |
| form pellets, solid | form pellets | form pellets | form pellets |
| assay ≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH) | assay ≥98% | assay ≥99% NaOH basis (acidimetric) | assay ≥97% (NaOH, acidimetric) |
| density 2.13 g/cm3 at 20 °C | density - | density 2.13 g/cm3 at 20 °C | density 2.13 g/mL at 20 °C |
| solubility water: 1090 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 1260 g/L at 20 °C | solubility 1090 g/L | solubility 1090 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1370201000 | 04054839392542 |
| 1370206025 | 04027269286798 |
| 1370205000 | 04027269065027 |
| 1370209025 | 04027269065058 |
| 1370209012 | 04027269077655 |
| 1370209050 | 04027269065072 |