Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 g | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 9 590,00 Kč | |
| 1 kg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 47 400,00 Kč |
O této položce
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Level
assay
≥96% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤5% Moisture
color
off-white
solubility
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤50 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (SDS-PAGE) | assay ≥98% | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (cellulose acetate electrophoresis) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤5% Moisture | impurities protease, none detected, ≤1.0 EU/mg endotoxin | impurities ≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin | impurities - |
| solubility 0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL | solubility water: soluble (40 mg/ml) | solubility water: soluble (40 mg/ml) | solubility - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| A8097-10ML | 04061833391204 |
| 12660-1KG | 04055977222630 |
| 12660-100GM | 04055977222647 |