Přeskočit na
12-309
HeLa Nuclear Extract
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 μg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
5 000,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Biological source:
human
Manufacturer/tradename:
Upstate®
5 000,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
General description
Nuclear extract prepared from human HeLa cells using a modified protocol of Dignam, et al., which contains a variety of DNA binding proteins and transcription factors.
Biochem/physiol Actions
HeLa
Physical form
RIPA sample buffer containing inhibitors. Frozen solution.
Preparation Note
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment.
Analysis Note
Routinely evaluated as a positive control for many of Upstates antibodies.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
126-2.5NXTRACT171204C
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
2.0 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
25 mg/mL (171204C-100mg)
pictograms
Exclamation mark
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
J D Dignam et al.
Nucleic acids research, 11(5), 1475-1489 (1983-03-11)
We have developed a procedure for preparing extracts from nuclei of human tissue culture cells that directs accurate transcription initiation in vitro from class II promoters. Conditions of extraction and assay have been optimized for maximum activity using the major
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product in vitro transcription grade? What are the components provided with this item? Can I used this item to test for human rna polymerase 2 transcription?
    1 answer
    1. This product is not tested for a specific application, such as transcription efficiency. The material is supplied as a single vial of a 50 ug/25 uL solution containing RIPA buffer and inhibitors. No other components are included. Note that unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Please see the link below to review available Certificates of Analysis:
      https://www.emdmillipore.com/product/HeLa-Nuclear-Extract,MM_NF-12-309#anchor_COA
      Helpful?
  2. Can I use this HeLa Nuclear Extract for deadenylase assay? specifically, Does this product contain the complex of deadenylase in addition to a variety of DNA binding proteins and transcription factors?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in deadenylation. There is no reason to suspect that it would not be suitable. However, the product is stored in RIPA buffer. Please check the literature for potential interference of RIPA in the adenylase assay reaction.