Quality Level
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Determination method: Argentometric titration.
The content of this solution was determined with silver nitrate standard solution (article number 1.09081) standardized against volumetric standard sodium chloride (article number 1.02406). The expanded measurement uncertainty is ± 0.4 % (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 999b (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard sodium chloride, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| format single component solution | format - | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 5.4 (20 °C in H2O) | pH 4.7 ( in H2O) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium standard solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
12125-02-9
Sortimentní položky
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1198120500 | 04022536180762 |