Přeskočit na
1.18349
Calibration Standard Set
turbidity 0.02-1750 NTU
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
4 vials
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 400,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
47101516
17 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávkuVyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
0.02-1750 NTU
compatibility
for use with Turbiquant 3000 T
storage temp.
15-25°C
General description
0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU, Turbiquant 3000 T
The Turbiquant Calibration Standard Set is suitable to calibrate the [Turbiquant"] 3000 T. The standards offer the following advantages:
  • The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA)
  • Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards
  • Clear records of final inspection are included in each set
  • The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution
  • The standards are ready-to-use
  • They are non-toxic
  • They are unproblematic to store and transport
Analysis Note
Measured value (standard 1)0.02 FNU ±0.02 FNUMeasured value (standard 2)10.0 FNU ±1 %Measured value (standard 3)100 FNU ±1 %Measured value (standard 4)1750 FNU ±2 %
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.183281.183291.18335
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 3000 T
compatibility
for use with Turbiquant 5000 IR, for use with Turbiquant 5000 T
compatibility
for use with Turbiquant
compatibility
for use with Turbiquant 1100 IR, for use with Turbiquant 1100 T
turbidity
0.02-1750 NTU
turbidity
0.02-1000 NTU
turbidity
0.02-1750 NTU
turbidity
0.02-1000 NTU
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calibration Standard Set
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
118349000104022536902548