Přeskočit na
1.17159
MAS-100 Iso NT® IP54 Kit
for use with MAS-100 Iso NT®, to protect the input side of air samplers from dust and water sprays
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
114 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
114 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
aluminum covering
agency
non-compendial
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Iso NT®
storage temp.
no temp limit
General description
IP54 Kit is an additional accessory designed to be specifically used for MAS-100 ISO NT® air sampler. The MAS-100 ISO NT® is used for microbial monitoring at fixed sampling locations in isolators. The kit is to protect the input side of air samplers from dust and indirect water sprays.
Application
MAS-100 ISO NT® IP54 Kit is an additional accessory used in protecting the instrument from dust and indirect water sprays. The MAS-100 ISO NT® is extensively used in Pharmaceutical applications.
Legal Information
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.170851.096441.09440
compatibility
for use with MAS-100 Iso NT®
compatibility
for use with MAS-100 Iso®
compatibility
for use with MAS-100® Iso
compatibility
for use with MAS-100® Iso
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 3 units
material
aluminum covering
material
aluminum gauge
material
stainless steel , stainless steel cover
material
stainless steel
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
feature
installed
feature
display
feature
autoclavable
feature
installed
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
117159000104027269909734