Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 910,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
Ga(NO3)3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.74 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-815-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
3 910,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
solid
Quality Segment
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
65 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals and lumps | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 65 °C | mp 110 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| pH 2 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
PowerPoint Template
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1121710005 | 04022536140247 |