Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 800,00 Kč |
O této položce
1 800,00 Kč
vapor pressure
21 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
145 °C
potency
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 19 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| mp -55 °C | mp -55 °C | mp −55 °C (lit.) | mp −55 °C (lit.) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 121 °C/1013 hPa | bp 121 °C/1013 hPa | bp 120-122 °C (lit.) | bp 120-122 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
61.7 °F - closed cup
flash_point_c
16.5 °C - closed cup
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1107320100 | 04022536127279 |