Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 840,00 Kč |
O této položce
3 840,00 Kč
Quality Level
agency
JP, USP, APHA, EP, according to ISO 21528
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39.5 g/L
bulk density
720 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Violet Red Bile Dextrose Agar
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9
Protokoly
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
Sortimentní položky
Zjistěte více o našem portfoliu kultivačních médií pro mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků, které jsou plně v souladu s harmonizovaným lékopisem.
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1102750500 | 04022536123325 |