Přeskočit na
1.09943
Calcium standard
1000 mg Ca, (CaCl2 in 6.5% HCl) Titrisol®
Synonyma:
Calcium Reference Standard for ICP/AAS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 amp
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Ca in 6.5% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Calcium standard can be used as a calibrationstandard for the determination of calcium in grape juice, wines, and otheralcoholic beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS)
Features and Benefits
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
1000 mg Ca in 6.5% hydrochloric acid, prepared with high-purity CaCl2, HCl, and water.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.703081.197781.19777
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.014 g/cm3 at 20 °C
density
1.014 g/cm3 at 20 °C
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
hcodes
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
109943000104022536120003