Přeskočit na
1.08488
Urea
for biochemistry
Synonyma:
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 130,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 250,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 260,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
1 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Analysis Note
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: Colorless crystals or white crystalline powder.
Appearance of solution (100 g/l, water): Clear and colorless.
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 132 - 135 °C
UV-Absorption (260 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
UV-Absorption (280 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
Cyanide (CN): ≤ 0.000001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Fe (Iron): ≤ 0.00002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.00001 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.01 %
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
514568.18710U5378
Urea for biochemistry
Millipore
1.08488
Urea
Urea BioUltra, Molecular Biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
Urea
Urea for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
Urea
Urea powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
Urea
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
solubility
1000 g/L
solubility
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1000 g/L
solubility
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c