Přeskočit na
1.07743
Silicon anti-foaming agent
Synonyma:
Anti-foaming agent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 730,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161901
2 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
4.0 cSt(20 °C)
bp
300 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
  • The chemistry of silica and its potential health benefits.: This study provides a comprehensive review of the chemical properties of silica, including its application as a silicon anti-foaming agent. The paper delves into the mechanisms through which silica operates in various industrial processes, particularly in mitigating foam formation that can affect product quality and process efficiency. The analysis extends to evaluating the potential health benefits of silica, illustrating its significance in both industrial applications and health sectors. This dual focus offers valuable insights for chemists in academia exploring both the functional and health implications of silica (Martin KR, 2007).
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): conforms
Density (d 20/4): 0.98 - 1.01 g/ml
Application test: conforms
Other Notes
Replaces: R06436-70; R06436-74; R06436
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.00543E9029805998
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
bp
300 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon anti-foaming agent
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107743010004022536095394
107743050004022536775463