Přeskočit na
1.07365
Lead
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Synonyma:
Lead
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 760,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Pb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.20
UNSPSC Code:
12141723
EC Index Number:
231-100-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
2 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Fiber case
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.001% Ag (Silver), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.002% Cu (Copper), ≤0.002% Ni (Nickel), ≤0.01% As (Arsenic), ≤0.01% Sb (Antimony), ≤0.020% Sn (Tin), ≤0.05% Bi (Bismuth)
bp
1740 °C/1013 hPa
mp
327 °C
density
11.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.01 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.002 %
Sb (Antimony): ≤ 0.01 %
Sn (Tin): ≤ 0.020 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GF46109549GF83662757GF30408386
Lead foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Supelco
1.07365
Lead
Lead foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
GF46109549
Lead
Lead foil, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
GF83662757
Lead
Lead foil, thickness 0.20 mm, length 0.5 m, purity 99.95%
GF30408386
Lead
form
solid
form
foil
form
foil
form
foil
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
327 °C
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
bp
1740 °C/1013 hPa
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
density
11.3 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7439-92-1
CAS No.
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107365050004022536090061