Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 930,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 000,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H13N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.24
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-452-3
NACRES:
NA.05
MDL number:
1 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
form
solid
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
107-109 °C
solubility
56 g/L
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]2([n](c(c([c]2=O)N)C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 107 - 109
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivity test (to phenol): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 107 - 109
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivity test (to phenol): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| solubility 56 g/L | solubility - | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form solid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| bulk density 430 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1072930100 | 04022536089416 |
| 1072930010 | 04022536089409 |