Přeskočit na
1.07133
Pancreatin
1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
Synonyma:
Pancreatin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 kg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
37 800,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Index Number:
232-468-9
MDL number:
37 800,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
agency
Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
>360 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
400 kg/m3
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Pancreatin is a digestive enzyme used to supplement the body′s natural supply of such enzymes. Pancreatin Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
14940791494057P3292
Pancreatin 1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
SAFC
1.07133
Pancreatin
USP
USP
1494079
Pancreatin lipase
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
agency
USP (specifications)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107133500004022536086903