Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 5 410,00 Kč | |
| 2.5 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 7 410,00 Kč | |
| 25 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 41 400,00 Kč |
O této položce
Quality Level
agency
BP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
(see specification)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium sulfate anhydrous fine powder Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) - |
| agency BP, Ph. Eur., JPE, USP | agency BP, ChP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, Ph. Eur., USP | agency - |
| form fine powder | form solid | form solid | form granular, powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line Redi-Dri™ |
| density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1066452500 | 04022536080437 |
| 1066451000 | 04027269303372 |
| 1066459025 | 04022536080451 |