Přeskočit na
1.06505
Sodium dithionite
EMPLURA®
Synonyma:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
44 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Na2O4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.11
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-890-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥85.0% (iodometric)
Form:
powder
Solubility:
250 g/L (slow decomposition)
1 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Metal can
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥85.0% (iodometric)
form
powder
autoignition temp.
>200 °C
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
transition temp
flash point >100 °C
solubility
250 g/L (slow decomposition)
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Fast detection of sodium dithionite in sugar using a xanthylium-based fluorescent probe.: This study introduces a rapid method for detecting sodium dithionite residues in sugar using a novel xanthylium-based fluorescent probe. The method is highly sensitive and efficient, making it a significant advancement in food safety and quality control (Wang et al., 2024).
  • Stabilising mannose using sodium dithionite at alkaline conditions.: Research in the kraft pulping process explores the use of sodium dithionite to stabilize mannose under alkaline conditions. The findings highlight its potential to reduce hemicellulose degradation, providing insights for enhancing the efficiency of chemical pulping processes (Lindén et al., 2020).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.0652871699S9000
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
250 g/L (slow decomposition)
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥85.0% (iodometric)
assay
98.0-100.5% (iodometric)
assay
≥82% (RT)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
mp
100 °C (decomposition)
mp
150 °C (decomposition)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dithionite
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
106505905004022536077802
106505100004022536077796
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?