Přeskočit na
1.05715
TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyma:
Thin Layer Chromatography Silica Plates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 180,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
7 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 20 x 20 cm
Analysis Note
Specific surface area (according to BET; 5-Pt.measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume(N₂-isotherm):0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laserdiffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layerthickness: 210 - 270 µm
Deviationof layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
A) colourtest
hRf-values
- bleu viforganol, colour test, lipophile: 11 - 25
- CeresBlack G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceresViolet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
separationnumber (colour test, lipophile): ≥ 10.5
B)Steroid test
hRf-values
- Hydrocortisone, steroid test: 25 - 37
- Reichstein S, steroid test: 37 - 49
- Methyltestosterone, steroid test: 42 - 54
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent A) Toluene (45% rel. humidity)
Eluent B) Ethyl acetate/Toluene (95+5 v/v; 20% rel. humidity)
Other Notes
Replaces: 5715-7; 5715
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.057941.057291.05808
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Skladovací třída
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Řešení problémů s tenkovrstvou chromatografií: Tento článek podrobně popisuje tipy a triky pro TLC, které je třeba vzít v úvahu při provádění různých kroků této techniky.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Zobrazit všechny články
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
105715000104022536067742
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does it have preadsorbant zone and multi Channels to keep the contamination from a sample to another ?
    1 answer
    1. No, this product does not have a preadsorbent (concentrating) zone or multi-channels. These are classical glass-backed TLC plates featuring a continuous, uniform layer of Silica gel 60 F254.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?