Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 33 100,00 Kč | |
| 10 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 270 200,00 Kč |
O této položce
33 100,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Quality Level
agency
JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL, EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
solubility
40 g/L
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| agency JP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form solid | form crystalline solid, crystals |
| solubility 40 g/L | solubility - | solubility 40 g/L | solubility water: ~4% (at RT) |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL, EMPROVE® EXPERT | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| bulk density 470 kg/m3 | bulk density - | bulk density 470 kg/m3 | bulk density - |
| mp 279-280 °C (decomposition) | mp 288 °C (dec.) (lit.) | mp 279-280 °C (decomposition) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucine
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1053579010 | 04022536906904 |
| 1053571000 | 04022536906898 |