Přeskočit na
1.04070
Gelatine
suitable for microbiology
Synonyma:
Gelatine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 800,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
232-554-6
NACRES:
NA.74
MDL number:
2 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
animal
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Identity (A: coloring): passes test
Identity (B: sediment): passes test
Identity (C: Falling out): passes test
Identity (NIR): passes test
pH-value (1 %; water): 5 - 6
Sulfur dioxide (SO₂): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 2 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 15 %
Suitability for microbiology: passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
738654872448720
Gelatine suitable for microbiology
Millipore
1.04070
Gelatine
Gelatin from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
73865
Gelatin
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
biological source
animal
biological source
Porcine skin
biological source
Porcine
biological source
Porcine
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
4.0-6.0
pH
4.0-6.0 (25 °C, 67 mg/mL in H2O), 5.20-5.60
pH
4.0-6.0 (50 °C, 67 mg/mL in H2O)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg