Přeskočit na
1.04015
Glass beads 3 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 040,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
2 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
no temp limit
Quality Level
General description
Glass beads can be used to purify, enrich or separate samples of solids, liquids or gases. They offer excellent batch consistency to ensure reliable, reproducible results.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.040161.040141.04017
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
104015050004022536669502
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are these beads suitable for grinding plant material in a genogrinder for iron quantitation analyses? Also, will they be stable in a strong acidic environment?
    1 answer
    1. This product is composed of soda lime glass, which is more fragile and subject to chipping and cracking. Typically, for tissue grinding purposes, beads made of borosilicate, zirconium, or ceramic are most common and robust. Currently, there are a number of product options available. Please see the link below to review items that may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/silica-beads?facet=facet_product_category%3Ahomogenizers&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=silica%20beads&type=product
      Helpful?
  2. What type of glass is this? Borosilicate or soda-lime glass?
    1 answer
    1. These beads are made of soda lime glass.