Přeskočit na
1.03796
Cellvento® 4Feed COMP
chemically defined cell culture feed
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
UNSPSC Code:
41106213
Tuto položku lze objednat pouze na webových stránkách Merck Millipore.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® 4Feed is a chemically defined feed formulation comprising components of non-animal origin. The product is useful for the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese hamster ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento 4Feed is a highly concentrated, neutral pH feed that replenishes depleted nutrients required for cellular function. It maintains and extends the production phase in fed-batch mode. Cellvento 4Feed contains cysteine and tyrosine derivatives which release free cysteine and free tyrosine slowly throughout the culture. This is often related to higher cell growth and productivity. Cellvento 4Feed COMP is the feed format in compacted dry powder.
Application
Cellvento® 4Feed has been designed to support optimal cell growth and performance of chinese hamster ovary (CHO) suspension cell types and other CHO cell lines. It has also been used as a companion feed supplement with the production medium Cellvento CHO in fed-batch manufacturing processes.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Optimizing feed for upstream cell culture improves monoclonal antibody production, but requires balancing outcomes for both viable cell density and productivity.
Why optimize your upstream bioprocess media and feed? This article discusses the why and how of optimizing your media and feed to maximize cell viability and productivity.
Zobrazit všechny články
Související obsah
Přečtěte si více o vývoji médií pro buněčné kultury pro vývoj a výrobu mAB a o produktech, které pro tento krok potřebujete.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
103796005004054839114021
103796000104061841197614
103796001004054839114038
103796000504054839114045