Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 910,00 Kč | |
| 12 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 72 300,00 Kč | |
| 25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 140 100,00 Kč |
O této položce
8 910,00 Kč
Quality Segment
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
impurities
≤0.3 IU/g endotoxin (low)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
We have developed a new filtration-based manufacturing process leading to a sucrose grade with unique quality characteristics: Sucrose Emprove® Expert Ph Eur, ChP, JP, NF is low in endotoxins and has extensively reduced levels of nanoparticulate impurities which can negatively influence the stability of biomolecule formulations, making it the ideal choice for your high-risk applications.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency ChP, NF, JP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 185-187 °C (lit.) | mp 185-187 °C (lit.) | mp 185-187 °C (lit.) | mp 185-187 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Tento článek popisuje kritické faktory dlouhodobé stability proteinů a způsob, jakým různé stabilizátory chrání před mechanickým a tepelným namáháním.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Související obsah
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1037899025 | 04054839595486 |
| 1037891000 | 04054839593604 |
| 1037899012 | 04054839595363 |